Fontos dokumentumok
115606
Hexanal
98%
Szinonimák:
Aldehyde C6, Caproaldehyde, Hexyl aldehyde
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.4035 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
sűrűség
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
0.834 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCC=O
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde