Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
93-94 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCC#C
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h1H,3-6H2,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFCPMJGTZUVUSM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- alkyne functionalized Boradiazaindacenes (BODIPY)dyes
- natural products epothilone B and D
- hymenialdisine (HMD) and aldisine (AD) affinity resins
- alkynyl esters
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?