Merck
715433
Sigma-Aldrich
8-Nonenoic acid
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H16O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.444
sűrűség
0.908 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
allyl
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCCC=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2H,1,3-8H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWQOXJOAQMCOED-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jan D Quell et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1071, 58-67 (2017-05-10)
Identification of metabolites in non-targeted metabolomics continues to be a bottleneck in metabolomics studies in large human cohorts. Unidentified metabolites frequently emerge in the results of association studies linking metabolite levels to, for example, clinical phenotypes. For further analyses these