Fontos dokumentumok
115126
Methyl 10-undecenoate
96%
Szinonimák:
10-Undecenoic acid methyl ester, Undecylenic acid methyl ester
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
sűrűség
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
ester
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KISVAASFGZJBCY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To prepare bifunctional polymer precursors via hydroformylation reaction.
- To synthesize α,ω-ester amides via aminocarbonylation in the presence of palladium catalyst.
- To modify commercial silicone monomer, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, for the preparation of silicone hollow nano/microstructures in water by hydrosilylation reaction.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?