Merck
562610
Sigma-Aldrich
Nonafluorobutanesulfonic anhydride
97%
Szinonimák:
Nonafluorobutanesulfonic acid anhydride, Perfluorobutanesulfonic anhydride
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3(CF2)3SO2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
582.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.3210 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
sűrűség
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
sulfonic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F18O5S2/c9-1(10,5(17,18)19)3(13,14)7(23,24)32(27,28)31-33(29,30)8(25,26)4(15,16)2(11,12)6(20,21)22
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKIHLPFZYGFMDK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Nonafluorobutanesulfonic anhydride can be synthesized by using potassium nonafluorobutane-sulfonate as the starting material.
Alkalmazás
Nonafluorobutanesulfonic anhydride can play the role of an activating agent in the synthesis of 4-bromothieno[2,3-b]pyridine via reaction with tetra-n-butylammonium bromide in dichloromethane.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
"Synthesis of 4-Arylthieno [2, 3-b] pyridines and 4-Aminothieno [2, 3-b] pyridines via a Regioselective Bromination of Thieno [2, 3-b] pyridine"
Lucas CCM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(24), 12594-12598 (2015)
"Towards highly activating leaving groups: studies on the preparation of some halogenated alkyl sulfonates"
Netscher T and Bohrer P
Molecules (Basel), 7(8), 601-661 (2002)