Fontos dokumentumok
408700
Poly(ethyleneimine) solution
average Mw 1800, 50 wt. % in H2O
Szinonimák:
Ethyleneimine polymer solution, PEI
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw 1800
koncentráció
50 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.453
sűrűség
1.08 g/mL at 25 °C
SMILES string
N1CC1.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.C2H5N/c3-1-2-4;1-2-3-1/h1-4H2;3H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFLOAOINZSFFAE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It can be used as a precursor to prepare polyelectrolyte multilayers for the promotion of cell adhesion and growth on implant surfaces.
PEI can act as a reactive template and stabilizing agent in the preparation of metal nanoparticles in aqueous media. The amino groups in the PEI can coordinate with metal ions dissolved in water and reduce their aggregation capability. This results in the formation of smaller nanoparticles.
Tulajdonságok és előnyök
- It has repetitive structural units and aflexible polymer chain.
- Due to the accessibility of a huge number ofamino groups on PEI, it can be modified or functionalized for specific featuressuch as sensitivity, specificity, and biocompatibility.
- Highwater solubility.
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
Microfluidic assembly improves polyamine nanoencapsulation of nucleic acids, overcoming challenges like polydispersity and poor reproducibility.