Fontos dokumentumok
241393
N-Phenyl-p-phenylenediamine
98%
Szinonimák:
4-Aminodiphenylamine, Variamine Blue RT Base
Teszt
98%
form
liquid
mp
68-72 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 10 mg/mL, clear, very dark red (Violet to brown to black solution)
SMILES string
Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
390.2 °F
Lobbanási pont (C)
199 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?