Fontos dokumentumok
176176
Trifluoromethanesulfonic anhydride
99%
Szinonimák:
Triflic anhydride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.321 (lit.)
bp
81-83 °C (lit.)
sűrűség
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
triflate
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Reagent for stereoselective synthesis of mannosazide methyl uronate donors
Activator for direct glycosylation with anomeric hydroxy sugars
- A Reactant in the synthesis of Dipentaerythritol hexatriflate via triflatation method and Azido-diphenyl-acetic acid.
- Catalyst for glycosylation for synthesis of polysaccharides.
- Reagent for stereoselective synthesis of mannosazide methyl uronate donors.
- Activator for direct glycosylation with anomeric hydroxy sugars
- A methylation reagent to synthesize trifluoromethylated compounds by direct introduction of CF3 group to (hetero)arenes.
- A reagent to prepare substituted tetrazoles from secondary amides using sodium azide.
- A reagent in Bischler−Napieraiski cyclization reaction along with 4-(N,N-dimethylamnino)pyridine.
javasolt
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
not determinedboils before flash
Lobbanási pont (C)
not determinedboils before flash
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)