Merck
294209
Sigma-Aldrich
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate
98%
Szinonimák:
Nonafluoro-1-butanesulfonic acid potassium salt, Potassium nonaflate
About This Item
Lineáris képlet:
CF3(CF2)3SO3K
CAS-szám:
Molekulatömeg:
338.19
Beilstein:
5200982
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
funkcionális csoport
fluoro
sulfonic acid
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
An Improved Total Synthesis of Tubercidin.
Huang H, et al.
Chinese Journal of Organic Chemistry, 34, 1358-1363 (2014)
Xiaojuan You et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-14)
The present study investigated the adsorptive and enzymatic removal of aniline blue dye (AB) from aqueous solution using waxy riceprocessing waste (RW), peanut shell (PS), microbial waste of Aspergillus niger (MW) as low cost adsorbents, and laccase (Lac) as a