Merck
164798
Sigma-Aldrich
Trifluoromethanesulfonyl chloride
≥99%
Szinonimák:
Triflyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CF3SO2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.52
Beilstein:
1812106
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
10.36 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.334 (lit.)
bp
29-32 °C (lit.)
sűrűség
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CClF3O2S/c2-8(6,7)1(3,4)5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Trifluoromethanesulfonyl chloride can be used as:
  • A trifluoromethylating agent for the fluoroalkylation of heterocycles, arenes, and heteroarenes.
  • A sulfonating agent for alcohols.
  • A chlorinating agent for carbanions.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 627-627 (1991)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1339-1339 (1994)
Marleen Häring et al.
The Journal of organic chemistry, 83(15), 7928-7938 (2018-05-29)
In this work, we demonstrate that useful C-C bond-forming photoredox catalysis can be performed in air using easily prepared gel networks as reaction media to give similar results as are obtained under inert atmosphere conditions. These reactions are completely inhibited