Merck
51974
Sigma-Aldrich
Nonafluoro-1-butanesulfonyl chloride
≥98.0% ((GC))
Szinonimák:
Perfluoro-1-butanesulfonyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4ClF9O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
318.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% ((GC))
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4ClF9O2S/c5-17(15,16)4(13,14)2(8,9)1(6,7)3(10,11)12
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRFCLLARAUQTNK-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Reagent for fluoro-tagging of nucleophiles
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
C.W. Lindsley et al.
Tetrahedron Letters, 43, 4225-4225 (2002)
Moritz Baar et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(2), 526-530 (2014-11-22)
Heterogeneous catalysis for trifluoromethylations and perfluoroalkylations has been performed. Through the usage of cheap, metal-free and recyclable mesoporous graphitic carbon nitride (mpg-CN) it was possible to fluoroalkylate various arenes by the reductive activation of sulfonyl chlorides with visible light. Thus