Merck
561452
Sigma-Aldrich
Ethyllithium solution
0.5 M in benzene: cyclohexane
Szinonimák:
Ethyllithium
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2Li
CAS-szám:
Molekulatömeg:
36.00
Beilstein:
3587196
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in benzene: cyclohexane
sűrűség
0.862 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li]CC
InChI
1S/C2H5.Li/c1-2;/h1H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLHLJVCOVBYQQS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethyllithium is a general organolithium reagent used in the nucleophilic addition reaction to synthesize a variety of intermediates.
Kiszerelés
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lobbanási pont (F)
-17.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-27.22 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Highly stereoselective epoxidation of O-protected 3-hydroxy-1-nitroalkenes.
Jain A, et al.
Tetrahedron, 65(40), 8362-8366 (2009)
Conversions of osmabenzyne and isoosmabenzene.
Zhao Q, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(37), 11597-11603 (2012)
Interaction of alkyllithium compounds with base. Complex formation between ethyllithium and triethylamine in benzene.
Brown T L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 86(11), 2135-2141 (1964)