Merck
514330
Sigma-Aldrich
Methyllithium solution
3.1 M in diethoxymethane
Szinonimák:
Lithium methanide, MeLi
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH3Li
CAS-szám:
Molekulatömeg:
21.98
Beilstein:
3587162
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
koncentráció:
3.1 M in diethoxymethane
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
3.1 M in diethoxymethane
sűrűség
0.846 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li]C
InChI
1S/CH3.Li/h1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methyllithium solution ( 3.1 M in diethoxymethane) can undergo 1,2-addition to benzaldehyde catalyzed by a 2-(2-hydroxyaryl)alcohol (HAROL) ligand in the presence of titanium isopropoxide to form (S)-1-phenylethan-1-ol.
Kiszerelés
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Vigyázat
Product might have solid or sediment in the bottom of the bottle.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
5.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-15 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chiral 2-(2-hydroxyaryl) alcohols (HAROLs) with a 1, 4-diol scaffold as a new family of ligands and organocatalysts.
Dilek O, et al.
Tetrahedron, 74(2), 268-286 (2018)
Erik Selander et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(20), 6395-6400 (2015-04-29)
Interactions among microscopic planktonic organisms underpin the functioning of open ocean ecosystems. With few exceptions, these organisms lack advanced eyes and thus rely largely on chemical sensing to perceive their surroundings. However, few of the signaling molecules involved in interactions