Fontos dokumentumok
189871
Ethylmagnesium bromide solution
3.0 M in diethyl ether
Szinonimák:
EtMgBr solution
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
3.0 M in diethyl ether
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC[Mg]Br
InChI
1S/C2H5.BrH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?