Merck
529745
Sigma-Aldrich
Isopropyllithium solution
0.7 M in pentane
Szinonimák:
2-Lithiopropane, 2-Propyllithium
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHLi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
50.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
0.7 M in pentane
bp
35-36 °C
sűrűség
0.632 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li]C(C)C
InChI
1S/C3H7.Li/c1-3-2;/h3H,1-2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDSLTIHESBGENB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used in a study of the alkylative ring opening of N-sulfonyl protected aziridines providing amino alcohols and ethers.
Kiszerelés
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-31.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-35 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
David M Hodgson et al.
The Journal of organic chemistry, 71(22), 8510-8515 (2006-10-27)
Organolithium-induced alkylative ring opening of N-sulfonyl-protected aziridinyl ethers is described. The reactions were efficiently carried out with a variety of organolithiums, providing a promising new strategy to unsaturated amino alcohols and ethers. Cis- and trans-1,4-dimethoxybut-2-ene-derived aziridines were prepared, and their