Fontos dokumentumok
302120
n-Butyllithium solution
2.0 M in cyclohexane
Szinonimák:
n-BuLi, Butyl lithium, Butyllithium solution, Lithium-1-butanide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
2.0 M in cyclohexane
bp
80 °C
sűrűség
0.775 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A polymerization initiator to synthesize polystyrenes by anionic polymerization of styrene.
- A strong base in the diastereoselective alkylation reactions.
- A reagent to synthesize 2-benzoylpyrroles by reacting benzaldehydes with di(1H-pyrrol-1-yl)zirconium(IV) chloride complex.
Kiszerelés
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.