Fontos dokumentumok
197343
Methyllithium solution
1.6 M in diethyl ether
Szinonimák:
Lithium methanide, MeLi
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
form
liquid
összetétel
halide, ~0.05 M
koncentráció
1.6 M in diethyl ether
sűrűség
0.732 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li]C
InChI
1S/CH3.Li/h1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?