Merck
186201
Sigma-Aldrich
Methyllithium lithium bromide complex solution
1.5 M in diethyl ether
Szinonimák:
MeLi·LiBr, Methyllithium complex with lithium bromide, Methyllithium lithium bromide complex (1:1)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3Li · LiBr
Molekulatömeg:
108.82
Beilstein:
3587162
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
koncentráció:
1.5 M in diethyl ether
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.5 M in diethyl ether
sűrűség
0.852 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li+].[Br-].[Li]C
InChI
1S/CH3.BrH.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLIKYFMMLMHLKL-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Methyllithium lithium bromide complex solution (MeLi.LiBr) can be used as a methylating agent for the α-methylation of alkoxyaryl ketones.
Kiszerelés
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-28 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Unusual alpha-methylation of alkoxyaryl ketones with higher order methyl cuprate and lithium bromide.
M E Jung et al.
The Journal of organic chemistry, 65(26), 9241-9244 (2001-01-10)