Fontos dokumentumok
P27100
N-Phenylmaleimide
97%
Szinonimák:
1-Phenyl-pyrrole-2,5-dione, 1-[4-(Acetoxy)phenyl]maleimide
Teszt
97%
Forma
solid
bp
162-163 °C/12 mmHg (lit.)
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO2/c12-9-6-7-10(13)11(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HIDBROSJWZYGSZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?