Merck
458139
Sigma-Aldrich
tert-Butyl hydroperoxide solution
70 wt. % in H2O
Szinonimák:
TBHP, 1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.12
Beilstein:
1098280
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
koncentráció
12.25-13.31% (active oxygen)
69.0-75.0% (Na2S2O3, titration)
70 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.386
pH
4.3
bp
96.2 °C
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Iron-Catalyzed Efficient Synthesis of Amides from Aldehydes and Amine Hydrochloride Salts
Iron-Catalyzed Efficient Synthesis of Amides from Aldehydes and Amine Hydrochloride Salts
Versatile reagent for oxidations.
Jogi információk
Product of Arkema Inc.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Inorgorganica Chimica Acta, 357, 2237-2244 (2004)
Sci. Synth., 3, 91-131 (2004)
J. Catal., 224, 288-296 (2004)
Laura Parma et al.
Cells, 9(2) (2020-02-07)
Unstable atherosclerotic plaques frequently show plaque angiogenesis which increases the chance of rupture and thrombus formation leading to infarctions. Hypoxia plays a role in angiogenesis and inflammation, two processes involved in the pathogenesis of atherosclerosis. We aim to study the
J. Chem. Res. Synop., 7, 390-394 (2003)