Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.5170 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
sűrűség
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Fc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H5F/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTRUTZFCVFUTMW-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
90.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)