Merck
672890
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenylacetylene
97%
Szinonimák:
1,2-Dichloro-4-ethynylbenzene, 3,4-Dichloro-1-ethynylbenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H4Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
38-42 °C
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1ccc(cc1Cl)C#C
InChI
1S/C8H4Cl2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJHFEHXRVNTQIL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
205.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96.1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)