Merck
467006
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-2-fluorobenzene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4C≡CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.526 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5F/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFPQIXUNBPQKQR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Ethynyl-2-fluorobenzene, a fluorinated benzene derivative, is a terminal alkyne.
Alkalmazás
1-Ethynyl-2-fluorobenzene has been employed in the cross-coupling of phenylacetylenes. It may be used in the preparation of 3-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-6-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydrofuro-[2,3-d]pyrimidin-2-one and 4-(2-fluorophenylethynyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
98.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
37 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Macromolecular Chemistry and Physics, 196, 1769-1769 (1995)
Halophenyl furanopyrimidines as potent and selective anti-VSV agents.
McGuigan C, et al.
Antiviral Chem. Chemother., 14(3), 165-165 (2003)
Synthesis of 3, 4, 5-Trisubstituted Isoxazoles through Gold-Catalyzed Cascade Cyclization- Oxidative Alkynylation and Cyclization-Fluorination of 2-Alkynone O-Methyloximes.
Song D-H and Ryu J-S.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(19), 2635-2644 (2014)
Synthesis and Biological Evaluation of Novel 1, 2, 3-Triazolonucleotides.
Glowacka IE, et al.
Arch. Pharm. (Weinheim), 346(4), 278-291 (2013)
Tetrahedron Letters, 35, 3689-3689 (1994)