Merck
632023
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyphenylacetylene
≥95.0%
Szinonimák:
3-Ethynylphenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
törésmutató
n20/D 1.5840 (lit.)
sűrűség
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H6O/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Hydroxyphenyl acetylene exhibits chromogenic and fluorogenic properties and hence it can be used as a probe for labeling of bacterial enzymes, which degrade toluene.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
217.4 °F
Lobbanási pont (C)
103 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mary E Kauffman et al.
Journal of microbiological methods, 55(3), 801-805 (2003-11-11)
3-hydroxyphenylacetylene (3-HPA) served as a novel, activity-dependent, fluorogenic and chromogenic probe for bacterial enzymes known to degrade toluene via meta ring fission of the intermediate, 3-methylcatechol. By this direct physiological analysis, cells grown with an aromatic substrate to induce the
"Hydration of aromatic terminal alkynes catalyzed by iron (III) sulfate hydrate under chlorine-free conditions"
Bassetti M, et al.
Tetrahedron Letters, 55(9), 1608-1612 (2014)