Merck
465305
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-ethynylbenzene
98%
Szinonimák:
(2-Chlorophenyl)acetylene
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4C≡CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.5710 (lit.)
bp
82 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGLHLIWXYSGYBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Chloro-2-ethynylbenzene is a chlorinated benzene derivative.
Alkalmazás
1-Chloro-2-ethynylbenzene may be used in the synthesis of 4-(2-chlorophenylethynyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry and simultaneous electron capture detection/nitrogen phosphorous detection for incense analysis.
Tran TC and Marriott PJ.
Atmospheric Environment, 42(32), 7360-7372 (2008)
Synthesis of 3, 4, 5-Trisubstituted Isoxazoles through Gold-Catalyzed Cascade Cyclization- Oxidative Alkynylation and Cyclization-Fluorination of 2-Alkynone O-Methyloximes.
Song D-H and Ryu J-S.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(9), 2635-2644 (2014)