Fontos dokumentumok
404330
1-Ethynyl-4-fluorobenzene
99%
Szinonimák:
(4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne, (p-Fluorophenyl)acetylene, (p-Fluorophenyl)ethyne, 1-Fluoro-4-ethynylbenzene, 2-(4-Fluorophenyl)acetylene, 4-Ethynylfluorobenzene, 4-Fluoroethynylbenzene
Teszt
99%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.516 (lit.)
bp
55-56 °C/40 mmHg (lit.)
mp
26-27 °C (lit.)
sűrűség
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5F/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXSWHQGIEKUBAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 3-(4-Fluorophenyl)-1H-isochromen-1-one by reacting with 2-iodobenzoic acid in the presence of copper catalyst.
- 4-Bromo-3,5-difluoro-2,6-bis-(4-fluoro-phenylethynyl)-pyridine by reacting with 2,4,6-tribromo-3,5-difluoropyridine by palladium catalyzed Sonogashira reaction.
- 1-(4-Fluorophenyl)-3-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)propan-1-one by reacting with p-anisaldehyde.
- 5-(4-Fluorophenyl)-1-(2-nitrobenzyl)-1H-1,2,3-triazole by reacting with 1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene in the presence of sodium azide.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?