Merck
556440
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
HC≡CC6H3F2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
mp
29-32 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(C#C)c(F)c1
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-4-7(9)5-8(6)10/h1,3-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRUJQXRGWQWYDH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene is an alkyne bearing fluoro group in the phenyl ring.
Alkalmazás
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene (CM) may be used to synthesize sulfonatedpoly(aryleneether)s containing CM and TFP [4-[Trifluorovinyl(oxy)]phenol]. It may also be employed for the preparation of 4-(2,4-difluorophenylethynyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of glycidyl triazolyl polymers using click chemistry.
Jung JH, et al.
Tetrahedron Letters, 48(37), 6442-6448 (2007)
Sulfonated poly (arylene ether) membranes containing perfluorocyclobutyl and ethynyl groups: Increased mechanical strength through chain extension and crosslinking.
Lee SB, et al.
Journal of Membrane Science , 456, 49-56 (2014)
Synthesis of 3, 4, 5-Trisubstituted Isoxazoles through Gold-Catalyzed Cascade Cyclization- Oxidative Alkynylation and Cyclization-Fluorination of 2-Alkynone O-Methyloximes.
Song D-H and Ryu J-S.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(9), 2635-2644 (2014)