Merck
665525
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9F2N · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
157.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
173-177 °C
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].FC1(F)CCNCC1
InChI
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)1-3-8-4-2-5;/h8H,1-4H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OABUKBBBSMNNPM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)