Merck
724653
Sigma-Aldrich
Methyl 4-ethynylbenzoate
≥90%
Szinonimák:
4-Ethynylbenzoic acid methyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥90%
Minőségi szint
Teszt
≥90%
Forma
solid
mp
88-95 °C
funkcionális csoport
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H8O2/c1-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12-2/h1,4-7H,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPGRSTBIEYGVNO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)