Fontos dokumentumok
467227
2-Ethynylanisole
97%
Szinonimák:
1-Ethynyl-2-methoxybenzene
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.5720 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
sűrűség
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H8O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h1,4-7H,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFOVULIWACVAAC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
196.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91.1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)