Merck
725021
Sigma-Aldrich
3-Ethynylbenzaldehyde
97%
Szinonimák:
(3-Formylphenyl)acetylene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
75-80 °C
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h1,3-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGIUWNVGCVCNPV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)