Merck
556432
Sigma-Aldrich
4-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene
97%
Szinonimák:
1-Ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzen, 1-Ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Trifluoromethyl-4-ethynylbenzene, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene, 4-Ethynyl(trifluoromethyl)benzene, 4-Ethynyl-trifluorotoluene, 4-Trifluorophenylacetylene, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyne, p-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
About This Item
Lineáris képlet:
HC≡CC6H4CF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H5F3/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12/h1,3-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTKBMZQCDBHHKY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene reacts with ethanol to afford the corresponding α,β-alkynyl ester. 4-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene plays the role of a functionalized alkyne in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) reaction on BrPP thin films.
Alkalmazás
4-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene may be used to synthesize the following:
  • 6,13-bis(4-trifluoromethylphenylethynyl)pentacene
  • 1,2-dialkynylimidazoles
  • trans-[Co(cyclam)(p-CCC6H4CF3)2]OTf complex (where cyclam - 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane; 4-ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene - p-CCC6H4CF3; OTf- trifluoromethane sulfonate)
  • 3-spiroazetidinimine-2-oxindoles
Used to synthesize self-assembled monolayers (SAMs).
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
69.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rodney T Chen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(5), 3388-3393 (2009-11-12)
A brominated plasma polymer (BrPP) thin film was fabricated on a variety of substrate surfaces (silicon wafers, glass, gold, and polymers) via the radio frequency glow discharge of 1-bromopropane. This BrPP thin film was highly adherent and stable and was
Thakker U P, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 411, 158- 164 (2014)
Synthesis of α, β-Alkynyl Esters and Unsymmetrical Maleate Esters Catalyzed by Pd/C; An Efficient Phosphine-Free Catalytic System for Oxidative Alkoxycarbonylation of Terminal Alkynes.
Gadge ST and Bhanage BM.
Synlett, 24(8), 981-986 (2013)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42, 541-550 (2004)
"5H-Cyclopentapyrazines from 1, 2-Dialkynylimidazoles"
Kerwin.MS and Nadipuram A
Synlett, 2004(08), 1404-1408 (2004)