Fontos dokumentumok
247502
Cumene hydroperoxide
technical grade, 80%
Szinonimák:
α,α-Dimethylbenzyl hydroperoxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.4 (vs air)
gőznyomás
<0.03 mmHg ( 20 °C)
Teszt
80%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
törésmutató
n20/D 1.5210
bp
100-101 °C/8 mmHg (lit.)
oldhatóság
ethanol: 1 mL/mL, clear, colorless to very faintly yellow
sűrűség
1.03 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
hydroperoxide
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(OO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-9(2,11-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Lungs, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F
Lobbanási pont (C)
79 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?