Fontos dokumentumok
418218
Scandium(III) triflate
99%
Szinonimák:
Sc(OTf)3, Scandium(III) trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid scandium(III) salt
Teszt
99%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: scandium
reagent type: catalyst
SMILES string
[Sc+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sc/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZXJVDYQRYYYOR-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- Hydrothiolation reaction of aromatic and aliphatic thiols.
- Selective two-electron reduction of O2 by ferrocene derivatives.
- Vinylogous Friedel-Crafts alkylation of indoles and pyrroles in water.
- Synthesis of β-cyanoketones.
- Combination with triethylsilane to reductively open functionalized pyranoside rings.
- The key steps of synthesis of bullvalone via a stabilized sulfur ylide.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.
A Friedel-Crafts-acilálás Lewis-sav katalizátorokkal monoacilált termékeket képez az arének elektrofil aromás szubsztitúciója révén.