Fontos dokumentumok
761060
Sigma-Aldrich
(Tributylphosphoranylidene)acetonitrile
97%
Szinonimák:
(Cyanomethylene)tributylphosphorane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H28NP
CAS-szám:
Molekulatömeg:
241.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352000
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.500 (lit.)
sűrűség
0.921 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[P](=CC#N)(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C14H28NP/c1-4-7-11-16(14-10-15,12-8-5-2)13-9-6-3/h14H,4-9,11-13H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZMLUMPWPFZWTP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
(Tributylphosphoranylidene)acetonitrile or cyanomethylenetrimethylphosphorane (Bu3P=CHCN) is a Wittig reagent employed in the transformation of the carbonyl compounds, including aldehydes, esters, and lactones into the corresponding unsaturated nitriles.
Alkalmazás
(Tributylphosphoranylidene)acetonitrile can be utilized as a reagent in the:
  • Stereoselective synthesis of skytanthine and other O- and N-containing heterocycles by Mitsunobu intramolecular cycloalkylation.
  • Wittig olefination of esters, lactones, N-Boc lactam, and cyclic imide to corresponding Wittig products.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
(Tributylphosphoranylidene) acetonitrile
Wyatt, Peter B
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Cyanomethylenetrimethylphosphorane, a powerful reagent for the Wittig olefination of esters, lactones and imides
Tsunoda T, et al.
Tetrahedron Letters, 41(2), 235-237 (2000)
Formation of heterocycles by the Mitsunobu reaction. Stereoselective synthesis of (+)-α-skytanthine
Tsunoda T, et al.
Tetrahedron Letters, 37(14), 2463-2466 (1996)