Fontos dokumentumok
510270
Indium(III) acetate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Indium triacetate
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: indium
reagent type: catalyst
mp
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[In](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.In/c3*1-2(3)4;/h3*1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VBXWCGWXDOBUQZ-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- As a precursor to fabricate In2S3 thin films via chemical spray pyrolysis. These films are used as electron transport layers in highly efficient perovskite solar cells.
- To prepare indium arsenide quantum dots which are infrared emitting nanomaterials used in optoelectronic and biomedical applications.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.