Merck
345172
Sigma-Aldrich
Tin(IV) acetate
Szinonimák:
Stannic Acetate, Tetraacetoxytin, Tin(4+) Diethanoate, Tin(4+) tetraacetate
Méret kiválasztása
2 G
46 700,00 Ft
10 G
176 900,00 Ft
46 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
2 G
46 700,00 Ft
10 G
176 900,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Sn(CH3CO2)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
354.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
46 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
solid
Minőségi szint
összetétel
Sn, 31.4-35.5% gravimetric
reakcióalkalmasság
core: tin
mp
232-233 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[Sn](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Sn/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Tin(IV) acetate is a white crystalline solid widely used as a catalyst in organic transformations and a sol-gel precursor to synthesize nanomaterials.[1] [2]
Alkalmazás
Tin(IV) acetate can be used:
  • As a reducing agent to synthesize silver nanoparticles for conductive inks for printed electronics.[1]
  • As a precursor to prepare tin oxide nanopowder for gas sensors.[2]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Miki Asanagi et al.
The Journal of toxicological sciences, 41(2), 207-215 (2016-03-11)
Organotin compounds, such as tributyltin (TBT), are well-known endocrine-disrupting chemicals (EDCs). We have recently reported that TBT induces growth arrest in the human embryonic carcinoma cell line NT2/D1 at nanomolar levels by inhibiting NAD(+)-dependent isocitrate dehydrogenase (NAD-IDH), which catalyzes the
Comparative study of nanocrystalline SnO2 materials for gas sensor application: Thermal stability and catalytic activity
R.G. Pavelko, et al
Sensors and Actuators B, Chemical, 137, 637-643 (2009)
Non-aqueous synthesis of silver nanoparticles using tin acetate as a reducing agent for the conductive ink formulation in printed electronics
Ravi Shankar, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21, 10871-10877 (2011)
Zhi-Yin Yang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(8) (2020-04-29)
Sn(II) binds to kaempferol (HKaem, 3,4',5,7-tetrahydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one) at the 3,4-site forming [Sn(II)(Kaem)2] complex in ethanol. DPPH• scavenging efficiency of HKaem is dramatically decreased by SnCl2 coordination due to formation of acid inhibiting deprotonation of HKaem as ligands and thus reduces the
Miika Mattinen et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(21), e1800547-e1800547 (2018-04-20)
Semiconducting 2D materials, such as SnS2 , hold immense potential for many applications ranging from electronics to catalysis. However, deposition of few-layer SnS2 films has remained a great challenge. Herein, continuous wafer-scale 2D SnS2 films with accurately controlled thickness (2