O1008
Oleic acid
≥99% (GC)
Szinonimák:
9Z-Octadecenoic acid, cis-Oleic acid, cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant (Sunflower)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 176 °C)
Teszt
≥99% (GC)
form
viscous liquid
szín
colorless to very faintly yellow
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble (practically)
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
oil: soluble (fixed and volatile)
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
lipidomics
funkcionális csoport
oleic acid
lipidtípus
unsaturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Géninformáció
human ... PRKCA(5578) , PRKCB(5579) , PRKCD(5580) , PRKCE(5581) , PRKCG(5582) , PRKCH(5583) , PRKCI(5584) , SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
Alkalmazás
- to study the effects of fatty acids on gastric cancer (GC)
- to induce lipid droplet formation in cell culture
- as an additive in the magnetorheological fluid preparation.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Supplement cell culture systems with fatty acids for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
How the unsaturated fatty acid, oleic acid and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Protocols
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations