Fontos dokumentumok
393541
Gallium(III) acetylacetonate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Ga(acac)3, Gallium(III) 2,4-pentanedionate
Teszt
99.99% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
core: gallium
reagent type: catalyst
mp
196-198 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Ga](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Ga/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZVYYAYJIGYODSD-LNTINUHCSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize nanocrystalline gallium oxide spinels via solvothermal process for various applications like photocatalysis, battery cathode materials and electrocatalysis.
- To fabricate LiGa alloy layer on Li metal anode from in-situ electroreduction. It suppresses the anode dendrite formation in lithium-sulfur batteries.
- To prepare highly efficient gallium-platinum (GaPt3) nanoparticles hot-solvent synthesis which act as electrocatalysts for hydrogen evolution reaction.
- To synthesize γ-Ga2O3 nanocrystals for fabricating electron-transporting layer for perovskite solar cells. It forms effective interfacial connections with the perovskite top layer, enhancing the efficiency of charge transport.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.