Merck
435848
Sigma-Aldrich
Indium(III) fluoride
≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Trifluoroindigane
Méret kiválasztása
1 G
20 630,00 Ft
20 630,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
20 630,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
InF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.81
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥99.9% trace metals basis
Forma:
powder
20 630,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: indium
szennyeződések
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
F[In](F)F
InChI
1S/3FH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JNLSTWIBJFIVHZ-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Indium(III) fluoride is a white crystalline solid with a relatively high melting point. It is a wide band gap semiconductor suitable for optoelectronic applications. Non-oxide glasses are made using indium(III) fluoride.
Alkalmazás
Indium(III) fluoride can be used:
  • As a precursor to prepare indium oxide thin films for various applications.[1]
  • To fabricate Pr3+/Er3+ co-doped glasses for white light emission.[2]
  • For surface fluorination treatment of Indium-based quantum dots to enhance their photoluminescence quantum yield.[3]
  • As an electrolyte additive for Li-metal batteries to enhance theircycling performance.[4]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nitrile Electrolyte Strategy for 4.9 V-Class Lithium-Metal Batteries Operating in Flame
Hyunseok Moon, et al.
Energy & Environmental Science, 6, e12383-e12383 (2023)
Trap Passivation in Indium-Based Quantum Dots through Surface Fluorination: Mechanism and Applications
Tae-Gon Kim, et al.
ACS Nano, 12, 11529-11540 (2018)
White light emission and energy transfer in Pr3+/Er3+ co-doped InF3-based glass
Joanna Pisarska, et al.
Materials Research Bulletin, 150, 111791-111791 (2022)
Hexaaqua Metal Complexes for Low-Temperature Formation of Fully Metal Oxide Thin-Film Transistors
You Seung, et al.
Chemistry of Materials, 27, 5808-5812 (2015)
Eur. J. Solid State Inorg. Chem., 33, 879-879 (1996)