Merck
308285
Sigma-Aldrich
Indium(III) bromide
99%
Szinonimák:
Indium tribromide
About This Item
Lineáris képlet:
InBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
354.53
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99%
Forma:
powder and chunks
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: indium
bp
656 °C (lit.)
mp
436 °C (lit.)
sűrűség
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[In](Br)Br
InChI
1S/3BrH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKNHZOAONLKYQL-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
  • Investigation of the Solution Chemistry of Hybrid Organic–Inorganic Indium Halides for New Material Discovery: The study examines the indium(III) bromide system, MA–In–Br, and the formation of new indium(III) halides (Zhang et al., 2022).
  • Indium (III)‐Catalyzed Haloalkynylation Reaction of Alkynes: This research explores the use of indium(III) bromide as a catalyst in haloalkynylation reactions (Daniels et al., 2024).
  • Zero-Dimensional Hybrid Organic–Inorganic Indium Bromide with Blue Emission: The study reports on the synthesis and properties of a new indium bromide compound exhibiting blue emission (Fattal et al., 2021).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Karavadhi Surendra et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(25), 9724-9726 (2011-06-08)
InI(3) and InBr(3) have been found to be effective catalysts for the π activation of C≡C bonds to initiate the conversion of chiral propargylic alcohols or silyl ethers to polycyclic products in excellent yields and with high stereoselectivity. The method
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.