Fontos dokumentumok
467332
Holmium(III) acetate hydrate
99.99% trace metals basis
Összes fotó(2)
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CO2)3Ho · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.06 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder, crystals or chunks
összetétel
Degree of hydration, ~4
reakcióalkalmasság
core: holmium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[Ho](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Ho.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCCGYXRQAXROOW-UHFFFAOYSA-K
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Qiyue Shao et al.
Nanoscale, 9(33), 12132-12141 (2017-08-15)
Upconversion nanoparticles (UCNPs) are an excellent choice to construct security features against counterfeiting, owing to their unique NIR-to-VIS upconversion luminescence (UCL) characteristics. However, the application of upconversion materials is limited, due to their single and invariant emission colors. Herein, the
Rong Huang et al.
Nanoscale, 13(9), 4812-4820 (2021-02-27)
Photon upconversion is a fascinating phenomenon that can convert low-energy photons to high-energy photons efficiently. However, most previous relevant research has been focused on upconversion systems with a sufficiently low lanthanide emitter concentration, such as 2 mol% for Er3+ in
Bo Zhou et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(3), 1700667-1700667 (2018-03-30)
Upconverting materials have achieved great progress in recent years, however, it remains challenging for the mechanistic research on new upconversion strategy of lanthanides. Here, a novel and efficient strategy to realize photon upconversion from more lanthanides and fine control of