Fontos dokumentumok
471364
1-Dodecanethiol
≥98%
Szinonimák:
n-Dodecyl mercaptan, Dodecyl mercaptan, Lauryl mercaptan, Mercaptan C12, NDM
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
266-283 °C (lit.)
sűrűség
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
262.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
128 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
To keep pace with Moore′s Law, there is a continuing need in the semiconductor industry to achieve higher circuit density in microelectronic devices.
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.