Merck
342378
Sigma-Aldrich
Indium(III) acetate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CO2)3In · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
291.95 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder and chunks
összetétel
Degree of hydration, ≤5
reakcióalkalmasság
core: indium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[In](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.In.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQICIVBFTIHIQQ-UHFFFAOYSA-K
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Cikkek
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.