Fontos dokumentumok
401587
Bismuth(III) acetate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Bismuth triacetate, Acetic acid bismuth(III) salt
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: bismuth
reagent type: catalyst
szennyeződések
≤5% Bi2O3
SMILES string
CC(=O)O[Bi](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Bi/c3*1-2(3)4;/h3*1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKLWZEWIYUTZNJ-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- Bismuth(III) acetate is employed as a starting material in the synthesis of bismuth(III) sulfide (Bi2S3) which can be used in solution-processable bulk heterojunction solar cells.
- It is used in the preparation of gold-bismuth sulfide (Au–Bi2S3) heteronanostructures and bismuth titanate nanorods as photocatalysts.
- It is also used in the synthesis of triarylbismuth compounds.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)