Fontos dokumentumok
229474
Bismuth(III) iodide
≥99.998% trace metals basis
Szinonimák:
Bismuth triiodide, Triiodobismuthane
Teszt
≥99.998% trace metals basis
form
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: bismuth
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
408 °C (lit.)
sűrűség
5.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Bi](I)I
InChI
1S/Bi.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)