Merck
491667
Sigma-Aldrich
Acetone-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
13CH313CO13CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
61.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
sűrűség
0.832 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[13CH3][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSCPPACGZOOCGX-VMIGTVKRSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F
Lobbanási pont (C)
-17 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)