Merck
277177
Sigma-Aldrich
Methanol-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
13C Labeled methanol, Methyl alcohol-13C, Methyl-13C alcohol
Méret kiválasztása
1 G
96 700,00 Ft
5 G
370 000,00 Ft
96 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
96 700,00 Ft
5 G
370 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
33.03
Beilstein:
1697016
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
96 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
bio NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
sűrűség
0.815 g/mL at 25 °C
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[13CH3]O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-OUBTZVSYSA-N
Általános leírás
13CH3OH is isotopically enriched form of methyl alcohol.
Alkalmazás
Methyl-13C alcohol is an external reference for the assignment of polymer constitution using nuclear magnetic resonance spectroscopy. It is used to study the proton transfer processes, which offering possibilities for the quantitative mechanism studies of proton-related catalytic reactions. This isotope-enrich solvent is used to confirm the distribution and arrangement of metals from metal organic frame work (MOF) using host-guest interaction study. Also used as trideuteromethylation reagent for the synthesis of deuterated drugs.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xue Lu Wang et al.
Nature communications, 7, 11918-11918 (2016-06-18)
Proton transfer (PT) processes in solid-liquid phases play central roles throughout chemistry, biology and materials science. Identification of PT routes deep into the realistic catalytic process is experimentally challenging, thus leaving a gap in our understanding. Here we demonstrate an
Sven Bodenstedt et al.
Nature communications, 12(1), 4041-4041 (2021-07-02)
Optically pumped magnetometers (OPMs) based on alkali-atom vapors are ultra-sensitive devices for dc and low-frequency ac magnetic measurements. Here, in combination with fast-field-cycling hardware and high-resolution spectroscopic detection, we demonstrate applicability of OPMs in quantifying nuclear magnetic relaxation phenomena. Relaxation
Monica I Espinosa et al.
Nature communications, 11(1), 5564-5564 (2020-11-06)
Utilising one-carbon substrates such as carbon dioxide, methane, and methanol is vital to address the current climate crisis. Methylotrophic metabolism enables growth and energy generation from methanol, providing an alternative to sugar fermentation. Saccharomyces cerevisiae is an important industrial microorganism