Fontos dokumentumok
PHR1080
Octinoxate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, 4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, OMC, Octyl methoxycinnamate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1477900
API-család
octinoxate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Általános leírás
Octinoxate belongs to a category of compounds called ‘organic UV-filters (UVFs)′ which constitute an active ingredient of a variety of products, such as cosmetics, sunscreens and lip balms.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
379.4 °F
Lobbanási pont (C)
193 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?