Fontos dokumentumok
D3412
Sodium 1-decanesulfonate
~98%
Szinonimák:
1-Decanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
~98%
Forma
powder
molekulatömeg
244.33 g/mol
technika/technikák
LC/MS: suitable
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for high-performance liquid chromatography (HPLC) and ion-pair liquid chromatography
- Allows the separation and resolution of positively charged analytes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)